Learn More
Bromosporina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromosporine |
| CAS | 1619994-69-2 |
| Fórmula molecular | C17H20N6O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl (3-Methyl-6-(4-methyl-3-(methylsulfonamido)phenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8-yl)carbamate, Ethyl N-[3-methyl-6-[4-methyl-3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazin-8-yl]carbamate (ACI), Carbamic acid, N-(3-methyl-6-(4-methyl-3-((methylsulfonyl)amino)phenyl)-1,2,4-triazolo(4,3-b)pyridazin-8-yl)-, ethyl ester, Ethyl (3-methyl-6-(4-methyl-3-((methylsulfonyl)amino)phenyl)(1,2,4)triazolo(4,3-b)pyridazin-8-yl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N6O4S/c1-5-27-17(24)18-15-9-14(21-23-11(3)19-20-16(15)23)12-7-6-10(2)13(8-12)22-28(4,25)26/h6-9,22H,5H2,1-4H3,(H,18,24) |
| SMILES | O=C(OCC)NC1=CC(=NN2C1=NN=C2C)C=3C=CC(=C(C3)NS(=O)(=O)C)C |
| Nombre IUPAC | (3-metil-6-(4-metil-3-(metilsulfonamido)fenil)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-8-il)carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 404.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.13 |