Learn More
Tocris Bioscience™ Bromosporine
Descripción
Broad spectrum bromodomain inhibitor. Accelerates FRAP recovery of BRD4 and CREBBP in cells at a concentration of 1 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromosporine |
| CAS | 1619994-69-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C17H20N6O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.44 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 404.445 |