Learn More
Bromosporine, MedChemExpress
Código de producto. 16489387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489387 5 mg 5 miligramos
16446848 10 mg 10 miligramos
16442917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15815
MedChemExpress Bromosporine is a broad spectrum inhibitor for bromodomains with IC50 of 0.41 (mu)M, 0.29 (mu)M, 0.122 (mu)M and 0.017 (mu)M for BRD2, BRD4, BRD9 and CECR2, respectively.
Bromosporine is a broad spectrum inhibitor for bromodomains with IC50 of 0.41 (mu)M, 0.29 (mu)M, 0.122 (mu)M and 0.017 (mu)M for BRD2, BRD4, BRD9 and CECR2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromosporine
CAS 1619994-69-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N6O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51.7 mg/mL (127.83 mM)
SMILES O=C(OCC)NC1=CC(C2=CC=C(C)C(NS(=O)(C)=O)=C2)=NN3C1=NN=C3C
Peso molecular (g/mol) 404.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.44
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death