Learn More
Ácido bromopirúvico, TRC
Código de producto. 30133941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133941 25 g 25 g
30133351 5 g 5 g
17992585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68693025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-59-3
Fórmula molecular C3H3BrO3
Peso molecular (g/mol) 166.96
Sinónimo 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid, 3-Bromopyruvate, 3-Bromopyruvic Acid, NSC 11731, NSC 62343, β-Bromopyruvic Acid;
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2-oxopropanoico
SMILES C(C(=O)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopyruvic Acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9266