Learn More
Ácido bromopirúvico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11370184 50 g 50 g
11350184 2 g 2 g
11360184 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11370184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00720.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1113-59-3 | C3H3BrO3 | 166.958 g/mol
Bromopyruvic acid is used as an affinity label for cysteine residues and a potential anti-cancer agent. It is involved in the synthesis of imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acids and substituted pyranones. It plays a vital role as a cross-linker between nucleic acids and proteins. It is used as an anticancer agent for lung tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido bromopirúvico se utiliza como etiqueta de afinidad para los residuos de cisteína y como un agente anticancerígeno potencial. Participa en la síntesis de ácidos imidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílicos y piranonas sustituidas. Desempeña un papel vital como entrecruzador entre proteínas y ácidos nucleicos. Se utiliza como agente anticancerígeno para los tumores pulmonares.
Solubilidad
Soluble en agua, dimetilsulfóxido, acetato de etilo y agua.
Nota
Sensible a la humedad y al aire. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1113-59-3
Fórmula molecular C3H3BrO3
Peso molecular (g/mol) 166.958
Número MDL MFCD00002587
Clave InChI PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromopyruvic acid, bromopyruvic acid, bromopyruvate, 3-bromopyruvate, 3-bromo-2-oxopropionic acid, bromopyruvicacid, pyruvic acid, bromo, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo, unii-63jmv04grk, .beta.-bromopyruvic acid
PubChem CID 70684
Nombre IUPAC ácido 3-bromo-2-oxopropanoico
SMILES C(C(=O)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopyruvic acid
Punto de fusión 75°C to 80°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 1746786
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethyl acetate and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.96
Porcentaje de pureza 97%