Learn More
Clorhidrato de bromopiramina (clorhidrato de N-[(4-bromofenil)metil]-N-[2-(dimetilamino)etil]piridin-2-amina), LoGiCal
Description
Clorhidrato de bromopiramina (clorhidrato de N-[(4-bromofenil)metil]-N-[2-(dimetilamino)etil]piridin-2-amina)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bromopyramine Hydrochloride |
| CAS | 1089707-20-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Bromopyramine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 Br N3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,2-Ethanediamine, N1-[(4-bromophenyl)methyl]-N2,N2-dimethyl-N1-2-pyridinyl-, hydrochloride (1:1), Bromopyramine Hydrochloride, N-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]pyridin-2-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H20BrN3.ClH/c1-19(2)11-12-20(16-5-3-4-10-18-16)13-14-6-8-15(17)9-7-14;/h3-10 H,11-13H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCN(Cc1ccc(Br)cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N'-[(4-bromofenil)metil]-N,N-dimetil-N'-piridin-2-iletano-1,2-diamina;clorhidrato |
| Show More |