Learn More
Bromoprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromopride |
| CAS | 4093-35-0 |
| Fórmula molecular | C14 H22 Br N3 O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Bromopride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22BrN3O2/c1-4-18(5-2)7-6-17-14(19)10-8-11(15)12(16)9-13(10)20-3/h8-9H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,19) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(N)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-bromo-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 344.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.0895 |