Learn More
Bromopoliestireno, aprox 1,0-2,0 mmol/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11342107 5 g 5 g
11352107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11342107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L07941.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 88497-56-7 | (C8H7Br)n | 213.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88497-56-7
Fórmula molecular (C8H7Br)n
Peso molecular (g/mol) 213.12
Número MDL MFCD00146196
Clave InChI DGZQEAKNZXNTNL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 3016060
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(butan-2-yl)benzene
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromopolystyrene
Sinónimo 1-bromo-4-sec-butyl benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl benzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl, 1-bromo-4-butan-2-yl benzene, benzene,1-bromo-4-1-methylpropyl
Cantidad 5 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈1.0 to 2.0mmol/g