Learn More
Bromofos-etilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16380398 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16380398 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16380398 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S565
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Bromofos-etilo4824-78-61000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bromophos-ethyl
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 4824-78-6
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Fórmula molecular C10H12BrCl2O3PS
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)OC1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl
Nombre IUPAC (4-bromo-2,5-diclorofenoxi)-dietoxi-sulfanilideno-$l^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 394.041
PubChem CID 20965
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82105
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.