Learn More
Rojo de bromofenol, puro, grado indicador, Fisher Chemical
Código de producto. 12347133 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
12347133 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 12347133 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4660/43
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 2800-80-8
Fórmula molecular C19H12Br2O5S
Número MDL 23014
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.19g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Marrón-Rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo