Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromofenol rojo, puro
Código de producto. 10043660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10043660 5 g 5 g
10359310 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10043660 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 304550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2800-80-8
Fórmula molecular C19H12Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 512.168
Número MDL MFCD00023014
Clave InChI OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 76047
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Red
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.19
Pérdida por secado 5% max. (110°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo