Learn More
Azul de bromofenol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30338871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338871 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30338871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68748825G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol blue
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19 H10 Br4 O5 S
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Albutest
Fórmula InChI InChI=1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
SMILES Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 669.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 665.6982