Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromophenol blue sultone form |
| Color | Lila |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.43 |
| Grado | Reactivo ACS |