Learn More
Forma sultona de azul de bromofenol, MP Biomedicals
Código de producto. 11308729 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11308729 5 g
11318729 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308729 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210113005
CAS 76-59-5
Fórmula molecular C27H28Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 624.384
Clave InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromothymol Blue
PubChem CID 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-2-metil-5-propan-2-ilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-3-metil-6-propan-2-ilfenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol blue sultone form
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.43
Grado Reactivo ACS
Color Lila
Cantidad 5 g
Forma física Polvo