Learn More
Azul de bromofenol, forma sulfona, MP Biomedicals
Código de producto. 11378719 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11378719 50 g
11358719 5 g
11368719 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378719 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210112350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 669.96
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3′,5,5′-Tetrabromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 670