Learn More
Solución azul de bromofenol para papel indicador de PANPEHA, Solstice™
Código de producto. 17234546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17234546 2,5 L 2.50 litro
1 options
Código de producto. 17234546 Proveedor Fluka N.º de proveedor 310682.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    1482.07€ / 2.5 litros
    Ahorro 192.93€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol blue sol
Punto de fusión -115 °C (Los datos físicos son los del componente principal)
Punto de ebullición 78 °C a 79 °C (10¹¹ hPa) (Los datos físicos corresponden al componente principal)
CAS 115-39-9, 64-17-5, 78-93-3
Número UN UN1170
Color Azul
Cantidad 2,5 L