Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromofenol, sal sódica
Código de producto. 10225530 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10225530 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10225530 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151350250
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue, sodium salt
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota Pure
CAS 62625-28-9
Fórmula molecular C19H9Br4NaO5S
Número MDL MFCD00013793
Beilstein 19, I, 649
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
Clave InChI TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;2-[(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.94
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g