Learn More
Azul de bromofenol, sal sódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 11481612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11481612 10 g
11432802 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04805732
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El azul de bromofenol, sal sódica, es un colorante de rastreo.
  • El azul de bromofenol migra aproximadamente a la misma velocidad que el ADN de 300-500 pb en gel de agarosa y en el frente del tampón en geles de poliacrilamida proteica.
  • Es un colorante de seguimiento para sistemas tampón alcalinos y neutros, así como un colorante de seguimiento en electroforesis en gel de ADN, ARN (agarosa) y proteínas (poliacrilamida).
ChEBI CHEBI:59424
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Cantidad 10 g
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.