Learn More
Azul de bromofenol, sal sódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 11432802 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11432802 5 g
11481612 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432802 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215250605
El azul de bromofenol, sal sódica, es un colorante de rastreo.
  • El azul de bromofenol migra aproximadamente a la misma velocidad que el ADN de 300-500 pb en gel de agarosa y en el frente del tampón en geles de poliacrilamida proteica.
  • Es un colorante de seguimiento para sistemas tampón alcalinos y neutros, así como un colorante de seguimiento en electroforesis en gel de ADN, ARN (agarosa) y proteínas (poliacrilamida).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sinónimo 3',3”,5',5”-tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt, 3', 3”, 5'
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol blue, sodium salt
Nombre de nota For ACS analysis
CAS 62625-28-9
Fórmula molecular C19H9Br4NaO5S
Clave InChI TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;2-[(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 691.942
PubChem CID 3791690
Formula Weight (peso de la fórmula) 692
Color Verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.