Learn More
Indicador de sal sódica de azul de bromofenol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673850 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15673850 50 g Frasco de vidrio 50 g
15663850 1 g Glass Bottle 1 g
15653850 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15673850 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3276850G
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34725-61-6
Fórmula molecular C19H9Br4NaO5S
Número MDL MFCD00013793
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue Sodium Salt
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6995701
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.94g/mol
Envase Frasco de vidrio
Color Azul
pH 4.6
Cantidad 50 g
Forma física Polvo