Learn More
Azul de bromofenol, sal sódica, Fisher BioReagents
Código de producto. 10497573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10497573 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10497573 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP11425
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El azul de bromofenol sal sódica se utiliza comúnmente como colorante de seguimiento en la electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue Sodium Salt
Punto de fusión 300°C
CAS 34725-61-6
Claridad Pass Test
Coeficiente de extinción 800g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C19H9Br4NaO5S
Sinónimo 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulfonphthalein sodium salt
Identificación Pass Test
Clave InChI KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;2-[(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 691.94
PubChem CID 3791690
Lambda máx 585 to 595nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.94
Pérdida por secado Run and Report %
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual Pass Test
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo