Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica azul de bromofenol, reactivo ACS
Código de producto. 10045593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10045593 5 g 5 g
10015940 10 g 10 g
10732475 50 g 50 g
10701555 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10045593 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 403160050
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34725-61-6
Fórmula molecular C19H9Br4NaO5S
Peso molecular (g/mol) 691.94
Número MDL MFCD00013793
Clave InChI KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein
PubChem CID 3791690
Nombre IUPAC sodio;2-[(3,5-dibromo-4-hidroxifenilo)-(3,5-dibromo-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenosulfonato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue, sodium salt
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota Pure
Beilstein 19, I, 649
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Br)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.94
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g