Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica azul de bromofenol
Código de producto. 11468716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468716 10 g 10 g
11478716 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468716 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16899.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34725-61-6 | C19H9Br4NaO5S | 691.96 g/mol
Bromophenol blue sodium salt is a tracking dye for protein or nucleic acid electrophoresis in polyacrylamide or agarose gels. Keep away from strong oxidizing agents. It is used in analytical chemistry as Ph indicators. It is also used as a tracking dye for alkaline and neutral buffer systems. It is used as an acid-base indicator and a gel electrophoresis color marker.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica azul de bromofenol es un colorante de rastreo para la electroforesis de proteínas o de ácido nucleico en geles de poliacrilamida o de agarosa. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes. Se utiliza en química analítica como indicadores de pH. También se utiliza como colorante de seguimiento para sistemas tampón alcalinos y neutros. Se utiliza como indicador ácido-base y como marcador de color para electroforesis en gel.
Solubilidad
Soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34725-61-6
Fórmula molecular C19H9Br4NaO5S
Peso molecular (g/mol) 691.96
Número MDL MFCD00013793
Sinónimo Bromphenol Blue, water soluble
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue sodium salt
Punto de fusión >300°C
Índice Merck 141444
Información de solubilidad Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.96
Cantidad 10 g