Learn More
Sal sódica azul de bromofenol, solución acuosa al 0,04 % p/v
Código de producto. 11308967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
600 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308967 100 mL 100 ml
11440151 500 mL 500 ml
11318967 6 x 100 mL 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11308967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038693.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 34725-61-6691.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34725-61-6
Peso molecular (g/mol) 691.96
Número MDL MFCD00013793
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue sodium salt
Concentración 0.04% w/v aq. soln.
Índice Merck 141444
Formula Weight (peso de la fórmula) 691.96
Color Rojo
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido