Learn More
Azul de bromocresol, puro, 0,1 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11956831 100 mL 100 ml
10187220 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403151000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9, 7732-18-5
Concentración about 0.1% (by UV)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Densidad 1.0000g/mL
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
Cantidad 100 mL
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1,lambda{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.96
Grado Pure