Learn More
Bromofenol azul, Indicador, Reag. Ph. Eur., Solstice
Código de producto. 15613840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15613840 5 g 5 g
15603840 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15613840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 327125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Indicador, react. farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 669.96
Número MDL MFCD00005875
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Punto de fusión de 204 °C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Envase Frasco de vidrio
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 61698
Color Rojo
pH 2.8 a 4.4
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 669,96g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.