Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de bromofenol, indicador, puro
Código de producto. 10551591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10551591 25 g Frasco de vidrio 25 g
10564264 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551591 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151340250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    84.65€ / 25 g
    Ahorro 16.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Azul de bromofenol, C19H10Br4O5S, número de CAS-115-39-9, 3', 3″, 5', 3',3″,5',5″-tetrabromofenolsulfonoftaleína, BPB, 25 g, 19, I, 649, CHEBI:59424, naranja-rosa a rojo, 669,96, puro, UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N, auténtico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Peso molecular (g/mol) 669.96
Número MDL MFCD00005875
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',3'',5',5''-Tetrabromophenolsulfonephthalein, BPB, 3', 3'', 5'
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Punto de fusión 279.0°C
Nombre de nota Indicator
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Extinción específica 1100 min. (592nm, in buffer)
Intervalo de transición visual from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Beilstein 19, I, 649
Índice Merck 15, 1454
Color Naranja-rosa a rojo
Información de solubilidad Solubility in water: 0.4g/100mL
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.96
Grado Pure