Learn More
Azul de bromofenol (ácido libre), Fisher BioReagents
Código de producto. 10679733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679733 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10679733 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP11525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 115-39-9 | C19H10Br4O5S | 669.96 g/mol
Frasco de vidrio; 25g
El azul de bromofenol se utiliza comúnmente como colorante de seguimiento en la electroforesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
Punto de fusión 279°C
Nombre de nota Free Acid
CAS 115-39-9
Coeficiente de extinción 1000g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Índice Merck 15, 1454
Información de solubilidad Solubility in water: Soluble
Identificación Pass Test
Clave InChI UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Br)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Nombre IUPAC 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Peso molecular (g/mol) 669.96
PubChem CID 8272
ChEBI CHEBI:59424
Lambda máx 589 to 593nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 669.96
Pérdida por secado 5% max.
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Vapor Pressure: Negligible
Color Color morado
Cantidad 25 g
Forma física Sólido