Learn More
Melford Azul de bromofenol
Código de producto. 30018082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018082 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30018082 Proveedor Melford N.º de proveedor B4016025.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Nombre de la sustancia: 3',3',5',5'-Tetrabromo-fenolsulfoneftaleína
  • Número CAS: 115-39-9
  • Fórmulamolecular:C19H10Br4O5S​
  • Peso molecular : 669,9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Blue
CAS 115-39-9
Fórmula molecular C19H10Br4O5S
Cantidad 25 g