Learn More
Azul de bromofenol a 1 g/l en solución indicadora de agua, Chem Lab
Código de producto. 11953323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
11953323 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11953323 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL06.0201.0250
Especificaciones
Color Azul
CAS 34725-61-6
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Concentración 1 g/L
Densidad 1 g/mL
Peso molecular (g/mol) 691.95
Envase Polietileno
pH 3 to 4.6
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido