Learn More
Decanoato de bromoperidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromperidol decanoate |
| CAS | 75067-66-2 |
| Fórmula molecular | C31 H41 Br F N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl Decanoic acid, Bromperidol Decanoate, 4-(4-Bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]piperidin-4-yl decanoate, R 46541 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H41BrFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(F)cc2)CC1)c3ccc(Br)cc3 |
| Nombre IUPAC | decanoato de [4-(4-bromofenil)-1-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]piperidin-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 574.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 573.2254 |