Learn More
Bromopentametilbenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397705 5 g 5 g
11307715 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02451.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5153-40-2 | C11H15Br | 227.15 g/mol
Bromopentamethylbenzene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromopentametilbenceno es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5153-40-2
Fórmula molecular C11H15Br
Peso molecular (g/mol) 227.15
Número MDL MFCD00013523
Clave InChI XPDQRULPGCFCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromopentamethylbenzene, benzene, bromopentamethyl, pentamethylbromobenzene, 1-bromopentamethylbenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentamethyl-benzene, brompentamethylbenzol, maybridge1_002545, ksc273s6f, acmc-1b227, 5-bromo-1,2,3,4,6-pentamethylbenzene
PubChem CID 78831
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentametilbenceno
SMILES CC1=C(C)C(C)=C(Br)C(C)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopentamethylbenzene
Punto de fusión 161°C to 162°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1863555
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.15
Porcentaje de pureza ≥98%