Learn More
Bromopentafluorobenceno, TRC
Código de producto. 30340215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340215 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30340215 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68877510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopentafluorobenzene
CAS 344-04-7
Fórmula molecular C6 Br F5
Cantidad 10 g
Sinónimo Bromopentafluorobenzene, Benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (ACI), 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, bromopentafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-bromobenzene, Bromopentafluorobenzene, Bromoperfluorobenzene, NSC 21630, Pentafluorobromobenzene, Pentafluorophenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6BrF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMILES Fc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzeno
Peso molecular (g/mol) 246.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9104