Learn More
Bromopentacarbonilrenio(I), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromopentacarbonylrhenium(I) |
| CAS | 14220-21-4 |
| Fórmula molecular | C5BrO5Re |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bromopentacarbonylrhenium, Bromopentacarbonylrhenium(I) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1 |
| SMILES | [Re]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| Nombre IUPAC | bromorrenio;monóxido de carbono |
| Peso molecular (g/mol) | 406.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.85 |