Learn More
Bromopentacarbonilrenio(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15491777 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15491777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042097.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14220-21-4 | C5BrO5Re | 406.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopentacarbonylrhenium(I)
Punto de fusión ∽90°C (Sublimation)
CAS 14220-21-4
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C5BrO5Re
Fórmula lineal Re(CO)5Br
Número MDL MFCD00013295
Número UN UN3466
Sinónimo bromopentacarbonylrhenium, bromopentacarbonylrhenium i, bromorhenium; carbon monoxide, pentacarbonylbromorhenium, rebr co 5, bromopentacar-bonylrhenium, pentacarbonylrhenium bromide, rhenium i pentacarbonyl bromide, rhenium,bromopentacarbonyl-, oc-6-22-9ci
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI NWJBOTGGBYFKEJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Br[Re]
Nombre IUPAC bromorrenio;monóxido de carbono
Peso molecular (g/mol) 406.161
PubChem CID 6096983
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.16
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive