Learn More
Bromonitrometano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromonitromethane |
| CAS | 563-70-2 |
| Fórmula molecular | C H2 Br N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)CBr |
| Nombre IUPAC | bromo(nitro)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 139.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.9269 |