Learn More
Bromonitrometano, TRC
Código de producto. 30179994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179994 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30179994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68620525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromonitromethane
CAS 563-70-2
Fórmula molecular C H2 Br N O2
Cantidad 25 g
Sinónimo Bromonitromethane, Nitrobromomethane, α-Bromonitromethane;
Fórmula InChI InChI=1S/CH2BrNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
SMILES [O-][N+](=O)CBr
Nombre IUPAC bromo(nitro)metano
Peso molecular (g/mol) 139.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.9269