Learn More
Bromonitrometano, 90 %, Téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165700 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10165700 10 g Frasco de vidrio 10 g
10341094 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10165700 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307050100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 563-70-2 | Molecular Formula: CH2BrNO2 | Molecular Weight: 139.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-70-2
Fórmula molecular CH2BrNO2
Peso molecular (g/mol) 139.94
Número MDL MFCD00007401
Clave InChI DNPRVXJGNANVCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methane, bromonitro, bromo nitro methane, nitrobromomethane, unii-eg63p9eur0, eg63p9eur0, ccris 9456, bromo-nitromethane, 1-bromonitromethane, methane,bromonitro, monobromonitromethane
PubChem CID 68423
Nombre IUPAC bromo(nitro)metano
SMILES C([N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromonitromethane
Nombre de nota tech., 90%
Color Amarillo
Densidad 2.0700g/mL
Punto de ebullición 146°C to 148°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2NO2
Índice de refracción 1.4850 to 1.495
Cantidad 10 g
Gravedad específica 2.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.94
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido