Learn More
Ácido bromometilendifosfónico, 90%, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromomethylenediphosphonic Acid |
| CAS | 10596-21-1 |
| Fórmula molecular | C H5 Br O6 P2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Phosphonic acid, P,P'-(bromomethylene)bis-, Phosphonic acid, (bromomethylene)bis- (9CI), Phosphonic acid, (bromomethylene)di- (7CI,8CI), P,P'-(Bromomethylene)bis[phosphonic acid] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5BrO6P2/c2-1(9(3,4)5)10(6,7)8/h1H,(H2,3,4,5)(H2,6,7,8) |
| SMILES | OP(=O)(O)C(Br)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [bromo(fosfono)metil]fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.8745 |