Learn More
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30339649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339649 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30339649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB697900250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 1034-49-7
Fórmula molecular C19H17Br2P
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC bromometil(trifenil)fosfanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 436.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.9435