Learn More
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide |
| CAS | 1034-49-7 |
| Fórmula molecular | C19H17Br2P |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | bromometil(trifenil)fosfanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 436.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.9435 |