Learn More
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio, TRC
Product Code. 30348144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30348144 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30348144 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB697900500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 1034-49-7
Fórmula molecular C19H17Br2P
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC bromometil(trifenil)fosfanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 436.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.9435