Learn More
Bromuro de (bromometil)trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687641 5 g Frasco de vidrio 5 g
10782594 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 321480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1034-49-7 | C19H17Br2P | 436.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1034-49-7
Fórmula molecular C19H17Br2P
Peso molecular (g/mol) 436.13
Número MDL MFCD00011864
Clave InChI YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromomethyl triphenylphosphonium bromide, bromomethyltriphenylphosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, bromomethyl triphenyl-, bromide, bromomethyl triphenylphosphanium bromide, zlchem 395, bromomethyltriphenyl phosphonium bromide, bromomethyl triphenylphosphonium, bromomethyl triphenyl phosphanium bromide
PubChem CID 2733422
Nombre IUPAC bromometil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].BrC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 230.0°C to 235.0°C
Color Beige a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2P(C6H5)3Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo