Learn More
Éter metílico de bromometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromomethyl Methyl Ether |
| CAS | 13057-17-5 |
| Fórmula molecular | C2H5BrO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Bromomethoxymethane, 1-Bromomethyl Methyl Ether, Methoxymethyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3 |
| SMILES | COCBr |
| Nombre IUPAC | bromo(metoxi)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 124.96 |