Learn More
Metanetiosulfonato de bromometilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromomethyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887353-78-8 |
| Fórmula molecular | C2 H5 Br O2 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Methanesulfonothioic acid, S-(bromomethyl) ester, Bromo-methylsulfonylsulfanylmethane, Bromomethyl methanethiosulfonate, Methanesulfonothioic acid S-(bromomethyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5BrO2S2/c1-7(4,5)6-2-3/h2H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCBr |
| Nombre IUPAC | bromo(metilsulfonilsulfanil)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 205.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.8914 |