Learn More
(Bromometil-d2)ciclopropano-1-d1, CDN
Código de producto. 30317717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30317717 0.25 g 0.25 g
30312232 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317717 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND59820.25G
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(Bromo-dideuteriomethyl)-1-deuteriocyclopropane
CAS 1219799-17-3
Fórmula molecular C4 2H3 H4 Br
Cantidad 0.25 g
Sinónimo 1-(Bromo-dideuteriomethyl)-1-deuteriocyclopropane, (Bromomethyl-d2)cyclopropane-1-d1
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H7Br/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2/i3D2,4 D
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)C1([2 H])CC1
Nombre IUPAC 1-[bromo(dideuterio)metil]-1-deuteriociclopropano
Peso molecular (g/mol) 138.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.9919 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 97% Chemical Purity