Learn More
(Bromometilo)ciclopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(Bromomethyl)cyclopropane is used in the synthesis of 1,4-dienes by iron-catalyzed cross-coupling with alkenyl Grignard reagents. It has been used as a synthetic building block for the introduction of the cyclopropylmethyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (bromoetil)ciclopropano se utiliza en la síntesis de 1,4-diones por acoplamiento cruzado de hierro catalizado con los reactivos de Grignard alquenílico. Se ha utilizado como un compuesto básico para la incorporación del grupo ciclopropilmetil.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Bromomethyl)cyclopropane |
| Densidad | 1.41 |
| Punto de ebullición | 111°C to 112°C |
| Temperatura de inflamación | 41°C (105°F) |
| Índice de refracción | 1.477 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 605296 |
| Información de solubilidad | Not miscible in water. |
| Nombre IUPAC | (bromometil)ciclopropano |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.