Learn More
(Bromometilo)ciclopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11304474 5 g 5 g
11394464 1 g 1 g
11314474 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11304474
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01122.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7051-34-5 | C4H7Br | 135.00 g/mol
(Bromomethyl)cyclopropane is used in the synthesis of 1,4-dienes by iron-catalyzed cross-coupling with alkenyl Grignard reagents. It has been used as a synthetic building block for the introduction of the cyclopropylmethyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (bromoetil)ciclopropano se utiliza en la síntesis de 1,4-diones por acoplamiento cruzado de hierro catalizado con los reactivos de Grignard alquenílico. Se ha utilizado como un compuesto básico para la incorporación del grupo ciclopropilmetil.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7051-34-5
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00001306
Clave InChI AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMILES BrCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)cyclopropane
Densidad 1.41
Punto de ebullición 111°C to 112°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 605296
Información de solubilidad Not miscible in water.
Nombre IUPAC (bromometil)ciclopropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.