Learn More
(Bromometil)ciclopropano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687372 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687372 5 g Frasco de vidrio 5 g
10512051 1 g Frasco de vidrio 1 g
10207413 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10687372 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221810050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7051-34-5 | C4H7Br | 135.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7051-34-5
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00001306
Clave InChI AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
Nombre IUPAC bromometilciclopropano
SMILES BrCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)cyclopropane
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 108.0°C
Temperatura de inflamación 41°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5CH2Br
Índice de refracción 1.4750 to 1.4790
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Bromomethyl)cyclopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.