Learn More
(Bromometil)ciclohexano, TRC
Código de producto. 30333077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333077 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30333077 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6879405G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)cyclohexane
CAS 2550-36-9
Fórmula molecular C7 H13 Br
Cantidad 5 g
Sinónimo (Bromomethyl)cyclohexane, 1-(Bromomethyl)cyclohexane, Bromocyclohexylmethane, Cyclohexylmethyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
SMILES BrCC1CCCCC1
Nombre IUPAC bromometilciclohexano
Peso molecular (g/mol) 177.082
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.02