Learn More
(Bromometilo)ciclobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10223052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10223052 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10384642 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10544464 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10223052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367640050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17247-58-4 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17247-58-4
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.03
Número MDL MFCD00040960
Clave InChI FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclobutane, cyclobutylmethyl bromide, cyclobutane, bromomethyl, sfphabikimup@, bromocyclobutylmethane, cyclobutylmethylbromide, bromomethyl-cyclobutane, cydobutyl-methylbromide, bromomethyl cyclobutan
PubChem CID 2734658
Nombre IUPAC bromometilo ciclobutano
SMILES C1CC(C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Bromomethyl)cyclobutane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.3390g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 148.0°C
Temperatura de inflamación 27°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C4H7CH2Br
Índice de refracción 1.4790 to 1.4830
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, 22
Gravedad específica 1.339
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Bromomethyl)cyclobutane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.